Merck
SMB00263
Sigma-Aldrich
Hispidulin 7-glucuronide
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H20O12
CAS番号:
分子量:
476.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1c(O)c2C(=O)C=C(Oc2cc1O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C22H20O12/c1-31-19-13(33-22-18(28)16(26)17(27)20(34-22)21(29)30)7-12-14(15(19)25)10(24)6-11(32-12)8-2-4-9(23)5-3-8/h2-7,16-18,20,22-23,25-28H,1H3,(H,29,30)/t16-,17-,18+,20-,22+/m0/s1
InChI Key
GVEZRDBRYNJUDQ-QSUZLTIMSA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00263-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)