Merck
935557
Sigma-Aldrich
3-O-p-Coumaroylquinic acid
≥95%
別名:
3-O-p-Coumaroylquinic acid, (1S,3R,4R,5R)-1,3,4-Trihydroxy-5-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]cyclohexanecarboxylic acid,, 3-O-p-Coumarylquinic acid, Cinnamic acid, p-hydroxy-, 3-ester with 1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid, Cyclohexanecarboxylic acid, 1,3,4-trihydroxy-5-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-, (1S,3R,4R,5R)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18O8
CAS番号:
分子量:
338.31
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
white to light yellow
bp
613.2 °C
密度
1.554 g/cm3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C([C@]1(O)C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=O)C1)O
InChI
InChI=1S/C16H18O8/c17-10-4-1-9(2-5-10)3-6-13(19)24-12-8-16(23,15(21)22)7-11(18)14(12)20/h1-6,11-12,14,17-18,20,23H,7-8H2,(H,21,22)/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
アプリケーション
A naturally occurring substance discovered in plants, which possesses antibacterial characteristics and may serve as a substitute for antibiotics in combatting opportunistic fungal infections.
特徴および利点
The hypoglycemic effects of 3-p-Coumaroylquinic acid are attributed to its capacity to hinder glucose uptake in the intestines.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
935557-50MG:
935557-VAR:
935557-BULK:
935557-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)