Merck
SMB00211
Sigma-Aldrich
6-Oxocativic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H32O3
CAS番号:
分子量:
320.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](CC[C@H]1C(C)=CC(=O)C2C(C)(C)CCC[C@]12C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-13(11-17(22)23)7-8-15-14(2)12-16(21)18-19(3,4)9-6-10-20(15,18)5/h12-13,15,18H,6-11H2,1-5H3,(H,22,23)/t13-,15+,18?,20-/m1/s1
InChI Key
JJGYRVZPUJUFTR-KZTQZPKCSA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00211-1MG:
試験成績書(COA)