Merck
SMB00218
Sigma-Aldrich
Minecoside
≥85% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H30O13
CAS番号:
分子量:
538.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥85% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(\C=C\C(=O)O[C@H]2[C@@H]3C=CO[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H]3[C@@]5(CO)O[C@@H]25)cc1O
InChI
1S/C25H30O13/c1-33-14-4-2-11(8-13(14)28)3-5-16(29)36-21-12-6-7-34-23(17(12)25(10-27)22(21)38-25)37-24-20(32)19(31)18(30)15(9-26)35-24/h2-8,12,15,17-24,26-28,30-32H,9-10H2,1H3/b5-3+/t12-,15-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25-/m1/s1
InChI Key
LRHHPZILMPIMIY-GGKKSNITSA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00218-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)