Merck
SMB00199
Sigma-Aldrich
Murralongin
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O4
CAS番号:
分子量:
258.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1\C(C=O)=C(\C)C
InChI
1S/C15H14O4/c1-9(2)11(8-16)14-12(18-3)6-4-10-5-7-13(17)19-15(10)14/h4-8H,1-3H3
InChI Key
PBAZKMWQUBDDLZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3