Merck
SMB00176
Sigma-Aldrich
3,4′-Dihydroxypropiophenone
≥95% (LC/MS-ELSD)
別名:
4-Hydroxy-(3-hydroxypropionyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O3
CAS番号:
分子量:
166.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4,10-11H,5-6H2
InChI Key
LTEPZFZSPZASKJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00176-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Suvi Sutela et al.
BMC plant biology, 9, 124-124 (2009-10-01)
The monolignol biosynthetic pathway interconnects with the biosynthesis of other secondary phenolic metabolites, such as cinnamic acid derivatives, flavonoids and condensed tannins. The objective of this study is to evaluate whether genetic modification of the monolignol pathway in silver birch