Merck
SMB00117
Sigma-Aldrich
Vernodalol
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24O8
CAS番号:
分子量:
392.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)C(=C)[C@H]1[C@H](O)[C@H]2C(=C)C(=O)OC[C@]2(C[C@@H]1OC(=O)C(=C)CO)C=C
InChI
1S/C20H24O8/c1-6-20-7-13(28-17(23)10(2)8-21)14(11(3)18(24)26-5)16(22)15(20)12(4)19(25)27-9-20/h6,13-16,21-22H,1-4,7-9H2,5H3/t13-,14+,15+,16-,20+/m0/s1
InChI Key
FZALQGCQQJLGKE-BBNZOYGDSA-N
関連するカテゴリー
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
Wenjun Wu et al.
Molecular carcinogenesis, 56(10), 2190-2199 (2017-05-04)
Tumor necrosis factor (TNF)-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) is a potent anti-tumor agent that triggers apoptosis in cells from multiple types of carcinoma but not in normal cells. However, diverse mechanisms are associated with insensitivity to TRAIL in various cancers. TRAIL