アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(O)cc2O[C@@H](CC(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H14O5/c1-20-14-6-11(18)7-15-16(14)12(19)8-13(21-15)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-7,13,17-18H,8H2,1H3/t13-/m0/s1
InChI Key
CWZLMWSCLBFCBY-ZDUSSCGKSA-N
詳細
植物由来の天然産物
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00201-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)