安全性情報
SH0811
Sigma-Aldrich
MISSION® shRNAヒト遺伝子ファミリーセット、大腸菌グリセロールストック
Cytokines and Chemokines
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
製品種目
MISSION®
保管温度
−70°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロ-ンは、確認されている配列をもつshRNAレンチウイルスプラスミド(pLKO.1-puro)で、大腸菌グリセロ-ルストック(テリフィックブロス、100μg/mlカルベニリン、10%グリセロ-ル)で販売されています。セットは、簡単に識別できるようにバ-コ-ドがついた96ウェルプレ-トで販売されています。遺伝子ファミリ-セットと一緒に、RefSeq, 遺伝子の解説, 遺伝子の記号, クロ-ンID, ヘアピン配列, 遺伝子座同士のつながり, およびプレ-トマップを収録したCDが付いてきます。
その他情報
TRCライブラリーは常にアップデートされているため、ご購入の時点での正確な遺伝子およびクローンの数は多少変更されている場合があります。
各MISSION shRNAクローンは、レンチウイルスプラスミドベクターpLKO.1-Puroコンストラクト後、大腸菌を形質転換しています。pLKO.1-Puroベクターには、細菌用抗生物質(アンピシリン)耐性遺伝子と哺乳動物用抗生物質(ピューロマイシン)耐性遺伝子が組み込まれており、細菌細胞株、哺乳類細胞株のどちらにも利用できます。各クローンセットは、独自のアルゴリズムを用いて各ターゲット遺伝子に対してデザインされた平均3~5のコンストラクトが含まれています。各遺伝子セットのうち少なくとも1クローンは70%以上のノックダウンレベルを示すため、これらのクローンセットを使用することにより、様々なノックダウン効率が得られます。これにより、遺伝子機能の消失の影響について幅広いノックダウン効率で検討できます。各shRNAコンストラクトはクローニングされており、ターゲット遺伝子に確実にマッチするよう配列が確認されております。
販売されているその他の遺伝子ファミリーセットの詳細なリストは、遺伝子ファミリーセットのウェブサイトをご覧ください。
Number of Genes: 106, Number of Clones: 528
法的情報
本製品の使用には1つ以上のライセンス契約が必要となります。詳細はhttp://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧ください。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Timothy N Trotter et al.
Cancer research, 80(15), 3088-3100 (2020-05-06)
IL26 is a unique amphipathic member of the IL10 family of cytokines that participates in inflammatory signaling through a canonical receptor pathway. It also directly binds DNA to facilitate cellular transduction and intracellular inflammatory signaling. Although IL26 has almost no
Paul Anderson
Nature immunology, 9(4), 353-359 (2008-03-20)
The cytokine-encoding messenger RNA (mRNA) molecules transcribed in the nucleus acquire a protein coat that facilitates nuclear export, influences cytoplasmic localization, and determines stability and translational competence. The composition of this coat is determined by sequence elements that recruit proteins
Vandana Tayal et al.
European journal of pharmacology, 579(1-3), 1-12 (2007-11-21)
Cytokines which comprise of a family of proteins--interleukins, lymphokines, monokines, interferons, and chemokines, are important components of the immune system. They act in concert with specific cytokine inhibitors and soluble cytokine receptors to regulate the human immune response. Their physiologic
The many roles of chemokines and chemokine receptors in inflammation.
Israel F Charo et al.
The New England journal of medicine, 354(6), 610-621 (2006-02-10)
Sheila A Stewart et al.
RNA (New York, N.Y.), 9(4), 493-501 (2003-03-22)
Genome-wide genetic approaches have proven useful for examining pathways of biological significance in model organisms such as Saccharomyces cerevisiae, Drosophila melanogastor, and Caenorhabditis elegans, but similar techniques have proven difficult to apply to mammalian systems. Although manipulation of the murine