Merck
SCP0236
Sigma-Aldrich
レニン基質I
≥95% (HPLC), lyophilized
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C66H87N14O14
分子量:
1300.48
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
製品名
レニン基質I,
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥75%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Suc-Arg-Pro-Phe-His-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC
アプリケーション
Renin (angiotensinogenase) is a component of the renin-angiotensin system (RAS) that regulates vasoconstriction and blood pressure. Renin which hydrolyzes angiotensinogen in vivo may be detected using peptides substrates such as succinyl-RPFHLLVY-AMC. This substrate may also be used to detect proteinase A from yeast.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)