安全性情報
R8276
Sigma-Aldrich
レニン基質1
>85% purity (HPLC), powder
別名:
Arg-Glu(EDANS)-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His-Thr-Lys(DABCYL)-Arg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
製品名
レニン基質1,
アッセイ
>85.0% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
分子量
~2281
溶解性
water: 1 mg/mL, clear, orange to red
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
血圧の調節に重要な役割を果たしているアスパラギン酸プロテア-ゼであるヒトレニンの基質です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R8276-1MG:
R8276-BULK:
R8276-VAR:
R8276-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)