アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥65%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
Amino Acid Sequence
Val-Arg-Lys-Arg-Thr-Leu-Arg-Arg-Leu
アプリケーション
VRKRTLRRL is used as a general purpose protein kinase substrate.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCP0227-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)