アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1N(c2ccccc2)[Se](=O)c3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO2Se/c15-13-11-8-4-5-9-12(11)17(16)14(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI Key
SBTLFLABILGUMK-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SML0419-BULK:
SML0419-5MG:
SML0419-25MG:
SML0419-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)