安全性情報
SCP0209
Sigma-Aldrich
副甲状腺ホルモン53-84 ヒト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C149H253N43O54
分子量:
3510.86
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
フォーム:
lyophilized
アッセイ:
≥95% (HPLC)
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥65%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Lys-Lys-Glu-Asp-Asn-Val-Leu-Val-Glu-Ser-His-Glu-Lys-Ser-Leu-Gly-Glu-Ala-Asp-Lys-Ala-Asp-Val-Asn-Val-Leu-Thr-Lys-Ala-Lys-Ser-Gln
アプリケーション
Parathyroid hormone (PTH) is an 84 amino acid hormone involved in calcium regulation, increases calcium levels in blood, in counteraction to calcitonin. PTH also regulates serum phosphate levels and vitamin D biosynthesis. PTH (39-84) and (53-84) are C-terminal peptides of PTH used to resolve PTH activity.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCP0209-1MG:
SCP0209-500UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)