製品名
カスパーゼ基質,
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥80%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CASP8(841)
Amino Acid Sequence
Ac-Leu-Glu-Thr-Asp-AFC
生物化学的/生理学的作用
The peptide Ac-Leu-Glu-Thr-Asp-AFC, or Ac-LETD-AFC, is a fluorogenic substrate for caspase-8. The tetrapeptide sequence LETD is recognized as an ideal cleavage sequence for caspase-8.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)