安全性情報
SCP0009
Sigma-Aldrich
副腎セクレトグラニン ウシ
≥95% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C69H106N20O20
分子量:
1535.70
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥70%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Phe-Pro-Lys-Pro-Ala-Gly-Ser-Gln-Asp-Lys-Pro-Leu-His-Asn
アプリケーション
Secretogranins are acidic proteins, prohormones, found in the secretory granules of a wide variety of endocrine and neuro-endocrine cells. Adrenal Secretogranin bovine may be used in comparative studies with other secretogranins and chromogranins.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SCP0009-5MG:
試験成績書(COA)