Merck
SYNA192424
Synthware connecting adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware A192424, Glass connecting adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
A192424
関連するカテゴリー
詳細
Synthware connecting adapter with 2mm stopcock converts standard vessels to airless applications. Standard connecting join (24/40) to fit various laboratory glassware.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)