Merck
SYNA701420
Synthware straight vacuum adapter with PTFE stopcock
male joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware A701420, flow control adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
male joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A701420
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Used to regulate the flow of gases or liquids into reaction systems. PTFE stopcock has a bore of 2mm. With standard taper inner joint.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)