安全性情報
SCP0057
Sigma-Aldrich
ウシ副腎髄質ドコサペプチド / BAM 22P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C130H184N38O31S2
分子量:
2839.22
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥70%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Arg-Val-Gly-Arg-Pro-Glu-Trp-Trp-Met-Asp-Tyr-Gln-Lys-Arg-Tyr-Gly
アプリケーション
BAM-22P is peptide use to study the neurobiology of opioids and their receptors.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCP0057-1MG:
SCP0057-500UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)