物質
colorless
クローン
2N5Q4, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
80 kDa
交差性
rat, rat, human
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MRSAAVLALLLCAGQVTALPVNSPMNKGDTEVMKCIVEVISDTLSKPSPMPVSQECFETLRGDERILSILRHQNLLKELQDLALQGAKERAHQQKKHSGF
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHGA(1113)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the chromogranin/secretogranin family of neuroendocrine secretory proteins. It is found in secretory vesicles of neurons and endocrine cells. This gene product is a precursor to three biologically active peptides; vasostatin, pancreastatin, and parastatin. These peptides act as autocrine or paracrine negative modulators of the neuroendocrine system. Two other peptides, catestatin and chromofungin, have antimicrobial activity and antifungal activity, respectively. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2014]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Chromogranin A (P10645).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)