Merck
MAB5268
Sigma-Aldrich
Anti-Chromogranin A Antibody, clone LK2H10
clone LK2H10, Chemicon®, from mouse
別名:
CgA, Pituitary Secretory Protein I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
LK2H10, monoclonal
化学種の反応性
porcine, pig, monkey, rat, human, mouse
以下との反応禁止
guinea pig, rabbit, sheep
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHGA(1113)
詳細
クロモグラニンA(14番染色体にコードされる439のアミノ酸からなるタンパク質)は、大腸や小腸の神経内分泌細胞、副腎髄質、膵島など、全身の神経内分泌細胞に存在します。カルチノイド腫瘍、褐色細胞腫、傍神経節腫、その他の神経内分泌腫瘍の優れたマーカーです。クロモグラニンAとニューロン特異的エノラーゼ(NSE)の共発現は、神経内分泌新生物でよくみられます。
特異性
クロモグラニンは分子量約68 kDaの酸性タンパク質で、ヒト内分泌組織のポリペプチドホルモン含有分泌顆粒に存在します。 抗クロモグラニンAは、分泌顆粒を含むほとんどの正常および腫瘍内分泌組織の染色に使用できます(分泌顆粒を含むことが知られている視床下部および下垂体後葉の細胞などは例外です)。染色量は通常、存在する分泌顆粒の数に比例します(1)。
アプリケーション
この抗クロモグラニンA抗体クローンLK2H10を用いたクロモグラニンAの検出は、IH、IH(P)、WBでの使用が検証されています。
免疫組織染色:
濃度1~10 μg/mLでIHで使用されました。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
包装
500 μL
品質
マウス膵臓ライセートのウェスタンブロッティングで日常的に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1,000で使用、10 μgのマウス膵臓ライセート中のクロモグラニンAを検出できます。
ターゲットの説明
50 kDa
関連事項
先発品:CBL219
物理的形状
フォーマット:精製
精製マウスモノクローナルIgG1抗体、0.05 Mホウ酸緩衝生理食塩水(pH 8.2)+0.15 M NaCl溶液、0.1%アジ化ナトリウム含有
アナリシスノート
コントロール
膵臓、副腎、腸、甲状腺組織:イムノブロッティング:PC12細胞ライセート、ヒト膵臓組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MAB5268:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Specific endocrine tissue marker defined by a monoclonal antibody.
Lloyd, R V and Wilson, B S
Science (New York, N.Y.), 222, 628-630 (1983)
Fausto J Rodriguez et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 19(4), 623-629 (2008-08-20)
Co-deletion of chromosome arms 1p and 19q, characteristic of oligodendroglial tumors, was recently found to be mediated by t(1;19)(q10;p10). To evaluate the prevalence of 1p19q co-deletion and t(1;19) in extraventricular neurocytomas (EVN), we studied tumors from 23 patients, including 13
Tieying Hou et al.
Cancer cytopathology, 128(10), 725-732 (2020-06-24)
Insulinoma-associated protein 1 (INSM1) has recently emerged as a reliable nuclear immunostaining marker for detecting neuroendocrine tumors (NETs) in paraffin-embedded surgical samples and cytologic cell blocks, but the reliability of INSM1 staining on cytologic smears is understudied. This study investigated
Neuron precursor features of spindle cell oncocytoma of adenohypophysis.
Sanda Alexandrescu,Robert E Brown,Nitin Tandon,Meenakshi B Bhattacharjee
Annals of Clinical and Laboratory Science null
Noèlia Téllez et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 311(3), E554-E563 (2016-07-14)
Limitations in β-cell regeneration potential in middle-aged animals could contribute to the increased risk to develop diabetes associated with aging. We investigated β-cell regeneration of middle-aged Wistar rats in response to two different regenerative stimuli: partial pancreatectomy (Px + V)