Merck
SAB5702698
Sigma-Aldrich
Anti-SAMM50 Antibody, clone 10E4G1, Rabbit Monoclonal
別名:
SAMM50, CGI-51, OMP85, SAM50, TOB55, TRG-3, YNL026W, SAMM50 sorting and assembly machinery component
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
10E4G1, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
52 kDa
交差性
rat, rat, human
濃度
2.50 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
FELQLNKQLIFDSVFSASFWGGMLVPIGDKPSSIADRFYLGGPTSIRGFSMHSIGPQSEGDYLGGEAYWAGGLHLYTPLPFRPGQGGFGELFRTHFFLNAG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SAMM50(25813)
詳細
This gene encodes a component of the Sorting and Assembly Machinery (SAM) of the mitochondrial outer membrane. The Sam complex functions in the assembly of beta-barrel proteins into the outer mitochondrial membrane.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human SAMM50 (Q9Y512).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)