Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SAB5701480
Sigma-Aldrich
Anti-CXCL4/PF4 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
0.13 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PF4(5196)
詳細
This gene encodes a member of the CXC chemokine family. This chemokine is released from the alpha granules of activated platelets in the form of a homotetramer which has high affinity for heparin and is involved in platelet aggregation. This protein is chemotactic for numerous other cell type and also functions as an inhibitor of hematopoiesis, angiogenesis and T-cell function. The protein also exhibits antimicrobial activity against Plasmodium falciparum. [provided by RefSeq, Oct 2014]
免疫原
A synthesized peptide derived from human CXCL4/CXCL4/PF4
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701480-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)