Merck
M1406
Sigma-Aldrich
抗MAP2(2a+2b)抗体、マウスモノクローナル マウス宿主抗体
clone AP-20, ascites fluid
別名:
抗微小管結合タンパク質2抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AP-20, monoclonal
分子量
apparent mol wt 280 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
Xenopus, mouse, quail, human, bovine, rat, aquatic salamander
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1:500 using rat brain enriched microtubule protein preparation or rat cerebral cortex extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
微小管関連タンパク質2(MAP2)は、神経タンパク質です。MAP2はMAP2/Tauファミリーに属します。この遺伝子は、ヒト染色体2q34-q35にあります。MAP2はニューロンに存在します。MAP2には3形態があり、2形態は同等のサイズで、見掛け分子量は280 kDa (MAP2aおよびMAP2b)、3番目の形態はこれよりも分子量が低く70 kDaです(MAP2c)。新生仔ラット脳には、MAP2bおよびMAP2cが存在しますが、MAP2aは存在しません。出生後10~20日の間に、MAP2aが出現します。同時に、MAP2cのレベルは10分の1に低下します。この変化は、樹状突起の成長が完了し、ニューロンが成熟形態に達したときに発生します。MAP2は、高齢ラット脳でカテプシンD様プロテアーゼにより分解されます。MAP2が一部のタイプのニューロンで他のタイプと比べて高値で発現するとの指摘があります。MAP2は微小管の集合を促進し、微小管上に側枝を形成することが知られています。ニューロフィラメント、アクチン、細胞骨格、およびその他の要素とも相互作用します。
モノクローナル抗MAP2 (2a + 2b)(マウスIgG1アイソタイプ)は、免疫化マウスのマウス骨髄腫細胞と脾細胞を融合して生成したハイブリドーマに由来します。
免疫原
ウシMAP2。
アプリケーション
モノクローナル抗MAP2(2a+2b)抗体は、免疫組織化学、免疫細胞化学、抗体の特性評価に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
微小管関連タンパク質2(MAP2)は微小管と相互作用し、樹状突起の構造を維持します。MAP2の主な役割は、脊椎形態を調節するために脊椎のアクチン細胞骨格を支持しフィラメント状アクチン(f-アクチン)を結合および核化させることです。
物理的形状
製品は、15 mMのアジ化ナトリウムを保存剤として含む腹水として提供されます。
保管および安定性
継続して使用する場合、2~8℃で保存し、1ヵ月まで使用できます。長期保存する場合は、溶液を作業用の一定分量に分けて凍結することができます。凍結及び融解の繰り返しは推奨されません。「霜取り不要」冷凍庫の使用は推奨されません。長期の保存でわずかな濁りが生じた場合、使用前に遠心分離し、溶液をクリアにしてください。
免責事項
弊社の製品は、弊社カタログや製品に付随する他社の文書において別段の記述がない限り、研究での用途のみを目的としており、他のいかなる目的、例えばこれに限るものではありませんが、許可されていない商用利用、in vitro診断での利用、ex vivo若しくはin vivoでの治療用途、又はヒト若しくは動物へのいかなる種類の消費若しくは応用にも使用できません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
M1406-100UL:
M1406-BULK:
M1406-.2ML:
M1406-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Novel Purification Method for CNS Projection Neurons Leads to the Identification of Brain Vascular Cells as a Source of Trophic Support for Corticospinal Motor Neurons
Jason C D, et al.
The Journal of Neuroscience, 28(33) , 8294-8305 (2008)
The MAP2/Tau family of microtubule-associated proteins
Dehmelt L and Halpain S
Genome Biology, 6(1), 204-204 (2004)
Impaired Cerebellar Development and Function in Mice Lacking CAPS2, a Protein Involved in Neurotrophin Release
Tetsushi S, et al.
The Journal of Neuroscience, 27(10), 2472-2482 (2007)
Attenuated inflammatory response in triggering receptor expressed on myeloid cells 2 (TREM2) knock-out mice following stroke.
Sieber M W, et al.
PLoS ONE, 8(1), e52982-e52982 (2013)
Identification of ischemic regions in a rat model of stroke.
Popp A, et al.
PLoS ONE, 4(3), e4764-e4764 (2009)