Merck
MAB364
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, HM-2
別名:
Anti-MAP-2, Anti-MAP2A, Anti-MAP2B, Anti-MAP2C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
抗MAP2A 2B 2C 抗体 クローンHM-2, ascites fluid, clone HM-2, Chemicon®
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HM-2, monoclonal
化学種の反応性
bovine, human, quail, rat, chicken, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAP2(4133)
特異性
脳組織の免疫組織染色において、脳全体の樹状突起の選択的染色を示します。プルキンエニューロンでは、染色は最初の樹状突起セグメントより遠位の樹状突起に限定されます。成熟プルキンエ細胞の細胞体は染色されませんが、新生児ラットの発生中のプルキンエ細胞の細胞体は強く染色されます。軸索または非神経細胞の染色は検出されません。イムノブロッティングで測定したすべてのタイプのMAP2(MAP2a:約280 kDa、MAP2b:約 280 kDa、MAP2c:約70 kDa)と特異的に反応します。他のMAPまたはチューブリンに対する交差反応性は認められませんでした。
免疫原
ラット脳微小管関連タンパク質。
アプリケーション
抗MAP2A抗体 2B 2C クローンHM-2は、MAP2Aの量を検出します;公表済み;WB、IHにおける使用について検証済み。
新鮮なラット脳抽出物または濃縮微小管タンパク質調製物を用いた希釈倍率1:500でのイムノブロッティング。
免疫組織染色:希釈倍率1:50~1,000
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
ニューロンおよびグリアマーカー
神経線維およびニューロン代謝
物理的形状
腹水。 15 mMのアジ化ナトリウムを含む液体。
保管および安定性
保存期間は未希釈液として-20℃で最長12ヵ月間です。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MAB364:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Magnetic resonance spectroscopic imaging for visualization of the infiltration zone of glioma.
A Stadlbauer,M Buchfelder,M T Doelken,T Hammen,O Ganslandt
Central European neurosurgery null
Dendritic HCN2 channels constrain glutamate-driven excitability in reticular thalamic neurons.
Ying, SW; Jia, F; Abbas, SY; Hofmann, F; Ludwig, A; Goldstein, PA
The Journal of Neuroscience null
Redistribution of MAP2 immunoreactivity in the neurohypophysial astrocytes of adult rats during dehydration.
W Matsunaga, S Miyata, T Kiyohara, W Matsunaga, S Miyata, T Kiyohara
Brain Research null
Extracellular serine protease neuropsin (KLK8) modulates neurite outgrowth and fasciculation of mouse hippocampal neurons in culture.
Takuya Oka, Morito Akisada, Akihito Okabe, Katsutoshi Sakurai, Sadao Shiosaka, Keiko Kato
Neuroscience Letters null
N Chen et al.
Neuroscience, 122(4), 985-995 (2003-12-04)
Cell surface glycoconjugates are thought to mediate cell-cell recognition and to play roles in neuronal development and functions. We demonstrated here that exposure of neuronal cells to nanomolar levels of glyco-chains with an N-acetylgalactosamine (GalNAc) residue at the non-reducing termini