Merck
MAB344
Sigma-Aldrich
Anti-O1 Antibody, clone 59
clone 59, Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
クローン
59, monoclonal
化学種の反応性
chicken, rat, mouse, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgM
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
オリゴデンドロサイトマーカーO1を認識します。 精子中のある種のガラクト脂質とも反応します(詳細情報はAdditional Information library for list をご覧ください)。
免疫原
ラット脳梁の白質
アプリケーション
免疫組織染色:10~20 μg/mLで未固定のショック凍結組織に使用できます。
注記:O1はアルコールによって膜から放出される脂質です。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗O1抗体クローン59はO1に対する抗体で、IHで使用できます。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
ニューロンおよびグリアマーカー
物理的形状
フォーマット:精製
液体バッファー = 0.05 Mリン酸カリウム(pH 8.0)+0.3 M NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
凍結乾燥品は、+2~8°Cで最長12か月保存できます。溶解後は、未希釈アリコートで-20°Cで最長6か月冷凍保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
アナリシスノート
コントロール
オリゴデンドロサイト培養物、脳
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB344:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jong-Wan Kim et al.
Folia neuropathologica, 57(1), 24-35 (2019-05-01)
This study was performed to determine whether the disturbed maturation of oligodendrocyte (OL) progenitors might be related to lipopolysaccharide (LPS)-induced hypomyelination. We created organotypic cultures of forebrain slices from neonatal rats and explored the morphological changes of glial cells expressing
Olfactory ensheathing cells exhibit unique migratory, phagocytic, and myelinating properties in the X-irradiated spinal cord not shared by Schwann cells.
Karen L Lankford,Masanori Sasaki,Christine Radtke,Jeffery D Kocsis
Glia null
Developmental expression in central and peripheral nervous system of oligodendrocyte cell surface antigens (O antigens) recognized by monoclonal antibodies.
M Schachner et al.
Developmental biology, 83(2), 328-338 (1981-04-30)
Administration of dexamethasone to neonatal rats induces hypomyelination and changes in the morphology of oligodendrocyte precursors.
Kim, JW; Kim, YJ; Chang, YP
Comparative Medicine null
Zhong Liu et al.
Stem cells and development, 26(3), 177-188 (2016-10-21)
Neural stem cells (NSCs) have the capacity to differentiate into neurons, astrocytes, and oligodendrocytes, and therefore represent a promising donor tissue source for treating neurodegenerative diseases and repairing injuries of the nervous system. However, it remains unclear how canonical microRNAs
資料
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
プロトコル
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.