結合体
ALEXA FLUOR™ 488
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
81 (mAB 04), monoclonal
交差性
rat
交差性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgM
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
神経変性疾患
品質
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected O4 in undifferentiated rat oligodendrocyte precursor cells.
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Undifferentiated rat oligodendrocyte precursor cells
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB345A4:
試験成績書(COA)
資料
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.