ABC102
Anti-CCN1/CYR61 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Protein CYR61, CCN family member 1, Cysteine-rich angiogenic inducer 61, Insulin-like growth factor-binding protein 10, IBP-10, IGF-binding protein 10, IGFBP-10, Protein GIG1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human, mouse, rat
交差性(ホモロジーによる予測)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CYR61(3491)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
品質
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CCN1/CYR61 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
NIH/3T3 cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABC102:
試験成績書(COA)