Merck
SAB1402816
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CYR61, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3C11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~65.27 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CYR61(3491)
詳細
CYR61 is a secreted, cysteine-rich, heparin-binding protein encoded by a growth factor-inducible immediate-early gene. Acting as an extracellular, matrix-associated signaling molecule, CYR61 promotes the adhesion of endothelial cells through interaction with integrin and augments growth factor-induced DNA synthesis in the same cell type.[supplied by OMIM
免疫原
CYR61 (AAH16952.1, 25 a.a. ~ 381 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TCPAACHCPLEAPKCAPGVGLVRDGCGCCKVCAKQLNEDCSKTQPCDHTKGLECNFGASSTALKGICRAQSEGRPCEYNSRIYQNGESFQPNCKHQCTCIDGAVGCIPLCPQELSLPNLGCPNPRLVKVTGQCCEEWVCDEDSIKDPMEDQDGLLGKELGFDASEVELTRNNELIAVGKGSSLKRLPVFGMEPRILYNPLQGQKCIVQTTSWSQCSKTCGTGISTRVTNDNPECRLVKETRICEVRPCGQPVYSSLKKGKKCSKTKKSPEPVRFTYAGCLSVKKYRPKYCGSCVDGRCCTPQLTRTVKMRFRCEDGETFSKNVMMIQSCKCNYNCPHANEAAFPFYRLFNDIHKFRD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)