物質
colorless
クローン
1L1B7, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
50 kDa
交差性
human
濃度
0.68 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MDGWRRMPRWGLLLLLWGSCTFGLPTDTTTFKRIFLKRMPSIRESLKERGVDMARLGPEWSQPMKRLTLGNTTSSVILTNYMDTQYYGEIGIGTPPQTFK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... REN(5972)
詳細
Renin catalyzes the first step in the activation pathway of angiotensinogen--a cascade that can result in aldosterone release,vasoconstriction, and increase in blood pressure. Renin, an aspartyl protease, cleaves angiotensinogen to form angiotensin I, which is converted to angiotensin II by angiotensin I converting enzyme, an important regulator of blood pressure and electrolyte balance. Transcript variants that encode different protein isoforms and that arise from alternative splicing and the use of alternative promoters have been described, but their full-length nature has not been determined. Mutations in this gene have been shown to cause familial hyperproreninemia. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Renin (P00797).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)