Merck
SAB5702506
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
rabbit monoclonal, 0E9I7
別名:
DYT14, DYT5b, TYH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
製品名
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone 0E9I7, Rabbit Monoclonal,
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
0E9I7, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
59 kDa
交差性
human, rat, rat
濃度
0.5mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MPTPDATTPQAKGFRRAVSELDAKQAEAIMVRGQGAPGPSLTGSPWPGTAAPAASYTPTPRSPRFIGRRQSLIEDARKEREAAVAAAAAAVPSEPGDPLE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TH(7054)
詳細
The protein encoded by this gene is involved in the conversion of tyrosine to dopamine. It is the rate-limiting enzyme in the synthesis of catecholamines, hence plays a key role in the physiology of adrenergic neurons. Mutations in this gene have been associated with autosomal recessive Segawa syndrome. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been noted for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Tyrosine Hydroxylase (P07101).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)