Key Documents
SAB5702449
Sigma-Aldrich
Anti-NEDD4 Antibody, clone 7R0M4, Rabbit Monoclonal
別名:
NEDD4-1, RPF1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
7R0M4, monoclonal
形状
liquid
分子量
120 kDa
化学種の反応性
human
濃度
0.60 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
GDVDVNDWREHTKYKNGYSANHQVIQWFWKAVLMMDSEKRIRLLQFVTGTSRVPMNGFAELYGSNGPQSFTVEQWGTPEKLPRAHTCFNRLDLPPYESFEE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEDD4(4734)
詳細
This gene is the founding member of the NEDD4 family of HECT ubiquitin ligases that function in the ubiquitin proteasome system of protein degradation. The encoded protein contains an N-terminal calcium and phospholipid binding C2 domain followed by multiple tryptophan-rich WW domains and, a C-terminal HECT ubiquitin ligase catalytic domain. It plays critical role in the regulation of a number of membrane receptors, endocytic machinery components and the tumor suppressor PTEN. [provided by RefSeq, Jul 2016]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1200-1300 of human NEDD4 (P46934).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1