Merck
SAB5702187
Sigma-Aldrich
Anti-Oxytocin Receptor Antibody, clone 7X8B8, Rabbit Monoclonal
別名:
OT-R
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
7X8B8, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
43 kDa
交差性
human, rat, rat
濃度
1.31 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
LLLALSGNACVLLALRTTRQKHSRLFFFMKHLSIADLVVAVFQVLPQLLWDITFRFYGPDLLCRLVKYLQVVGMFASTYLLLLMSLDRCLAICQPLRSLRR
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OXTR(5021)
詳細
The protein encoded by this gene belongs to the G-protein coupled receptor family and acts as a receptor for oxytocin. Its activity is mediated by G proteins which activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. The oxytocin-oxytocin receptor system plays an important role in the uterus during parturition. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human Oxytocin Receptor (P30559).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)