結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
mGalC, monoclonal
交差性
rat, human, mouse, rabbit, chicken
交差性(ホモロジーによる予測)
bovine (immunogen homology)
メーカー/製品名
Milli-Mark®
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG3
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ガラクトセレブロシド(GalC)は、ミエリン化に関与するミエリンの主要なガラクトスフィンゴ脂質です。GalCは、乏突起神経細胞系列のきわめて有用な特異的マーカーです。
特異性
ガラクトセレブロシド(GalC)、スルファチド、サイコシンおよび他のガラクト脂質は、GalCのスルファチドエステルと交差反応しますが、その程度は16分の1です。スフィンゴシン、セラミド、混合ガングリオシドまたはグルコセレブロシドとの交差反応はありません。オリゴデンドロサイトおよびシュワン細胞と特異的に結合します。
免疫原
ウシ海馬由来のシナプス形質膜
アプリケーション
このMilli-Mark抗ガラクトセレブロシド-FITC抗体クローンmGalCを用いたガラクトセレブロシドの検出は、FCでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
神経科学
神経科学
研究サブカテゴリー
ニューロンおよびグリアマーカー
ニューロンおよびグリアマーカー
品質
PC-12細胞を用いたフローサイトメトリーにより評価されています。
物理的形状
精製プロテインA
精製マウスモノクローナルIgG3、FITC結合、PBS溶液、0.1%アジ化ナトリウムおよび15 mg/mL BSA含有
保管および安定性
未希釈アリコートで、2~8°Cで遮光して、受領日から最長6か月冷蔵保存できます。
アナリシスノート
コントロール
PC-12細胞
PC-12細胞
法的情報
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
FCMAB312F:
試験成績書(COA)
Denis Avey et al.
Cell reports, 24(13), 3619-3629 (2018-09-27)
Molecular and behavioral responses to opioids are thought to be primarily mediated by neurons, although there is accumulating evidence that other cell types play a prominent role in drug addiction. To investigate cell-type-specific opioid responses, we performed single-cell RNA sequencing