メーカー/製品名
EZ-Pak®
包装
pkg of (1 unit)
dilution
(Membrane filter dispenser)
入力
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
アプリケーション
bioburden testing
water monitoring
(Beverages, Water)
適合性
Membrane filtration
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- High-speed sterile membrane dispensing
- No-touch operation
- One-handed membrane transfer
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
New IFU Method No.12 for detection and enumeration of Alicyclobacillus spp. in juice and juice-related products and their ingredients intended for human consumption
関連コンテンツ
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
クリーンな飲料水は、食品や飲料の製造に不可欠です。本項では、飲料水の品質および安全性に関する化学試験および微生物試験の概要について説明します。