Merck
EZCURVCHA
Millipore
EZ-Pak®ディスペンサーカーブ用電源装置
External power supply/ charger for battery powered EZ-Pak® Dispenser Curve
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.79
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
EZ-Pak®
出力
65 W
入力
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
適合性
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
輸送温度
ambient
詳細
外部電源装置は、EZ-Pak®ディスペンサーの付加的な付属品です。EZ-Pak®ディスペンサーカーブは、高速の無菌メンブレン供給、接触不要の操作、および片手によるメンブレン移動の利点を組み合わせることで、メンブランフィルター法試験のためのフィルターの取り扱いを大きく改善します。充電器は、バッテリーの充電に使用されます。また、ディスペンサーは、電源コンセントに接続してもしなくても機能します。リチウムイオン電池を満充電にすると、最大10,000枚のメンブレンを供給できます。10分間のアイドル時間が終了すると、エネルギーを節約するためにスタンバイモードが起動します。
アプリケーション
外部電源装置は、ビール、ボトル入りの水の一般的な微生物分析、医薬品の分析、環境分析、バイオバーデン試験、および水質モニタリングに使用されるEZ-Pak®ディスペンサーカーブの付加的な付属品です。
法的情報
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany