安全性情報
VL-125ML-BK
Millipore
Anti-Fya (clone P3TIM), FFMU
Anti-Fya from the clone P3TIM, Human IgG Antibody, Intermediate for further manufacturing use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
P3TIM, monoclonal
フォーム
liquid
包装
pkg of 125 mL
濃度
5-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
アイソタイプ
IgG
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Standardized, concentrated cell culture supernatant which has been diafiltered with phosphate buffered saline.; For the formulation of Anti-Fya blood typing reagents or devices.; Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life:21 months from date of filtration.
アプリケーション
Antibody intermediate for further manufacturing use
Production of an in vitro blood typing product or device
法的情報
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
VL-125ML-BK:
試験成績書(COA)