安全性情報
AB5684
Sigma-Aldrich
Anti-Neurogenin-3 Antibody, a.a. 80-93 of mouse Neurogenin-3.
Chemicon®, from rabbit
別名:
MATH4b
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, rat, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEUROG3(50674)
詳細
ニューロゲニンは、神経細胞の分化指定に関与しているbHLH転写因子ファミリーです。Drosophilaのatonal遺伝子に関連しています。ニューロゲニン(ngn)は、atonal関連遺伝子ファミリーの1つを構成しています。神経堤細胞において、atonal関連ニューロゲニンファミリーは、感覚系統にとって特に重要であり(ニューロゲニンは、後根神経節の形成に必須)、achaete-scuteホモログash1(Mash1)は、自律神経の発生面で重要です(Mash1は、ノルアドレナリン作動性神経の分化に必須)。ニューロゲニン3は、膵臓発生を促進します。
特異性
ニューロゲニン3 (MATH4b)、転写因子のHelix-loop-helixクラスを認識します。
免疫原
エピトープ:マウスニューロゲニン3のa.a. 80-93。
合成ペプチド、マウスニューロゲニン3のアミノ酸80-93。
アプリケーション
免疫組織染色:1:200-1:1,000。
免疫細胞染色:カタログ番号AB5684は、希釈倍率1:500においてPC12細胞中のニューロゲニン3を検出できます.
ウェスタンブロッティングには推奨されません
抗ニューロゲニン3抗体、マウスニューロゲニン3のa.a. 80-93は、ニューロゲニン3のレベルを検出します。IHでの使用が発表され、検証されています。&&
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
発生ニューロサイエンス
神経細胞およびグリアマーカー
ターゲットの説明
約23 kDa
物理的形状
アフィニティー精製免疫グロブリン。 防腐剤を含まない50%飽和硫酸アンモニウムとPBSの溶液中の沈降抗体。
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ラット脳組織
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5684:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tzu-Lei Kuo et al.
iScience, 26(1), 105881-105881 (2023-01-20)
ARID1A is a tumor suppressor gene mutated in 7-10% of pancreatic cancer patients. However, its function in pancreas development and endocrine regulation is unclear. We generated mice that lack Arid1a expression in the pancreas. Our results showed that deletion of
Expression in murine teratocarcinoma F9 cells of transcription factors involved in pancreas development.
O'Driscoll L, Gammell P, Clynes M.
Transplantation proceedings null
Guido Carpino et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 34(5), 1332-1342 (2016-02-07)
Peribiliary glands (PBGs) are niches in the biliary tree and containing heterogeneous endodermal stem/progenitors cells that can differentiate, in vitro and in vivo, toward pancreatic islets. The aim of this study was to evaluate, in experimental and human diabetes, proliferation
Ishant Khurana et al.
NPJ Regenerative medicine, 6(1), 7-7 (2021-02-14)
The role of DNA methylation in β-cell neogenesis is poorly understood. We report that during the process of induced cell reprogramming, methylation content of the Ngn3 and Sox11 genes are diminished. These findings emphasise DNA methylation is a barrier in
T Thatava et al.
Gene therapy, 18(3), 283-293 (2010-11-05)
Nuclear reprogramming of somatic tissue enables derivation of induced pluripotent stem (iPS) cells from an autologous, non-embryonic origin. The purpose of this study was to establish efficient protocols for lineage specification of human iPS cells into functional glucose-responsive, insulin-producing progeny.