安全性情報
SAB5701776
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IRS1-S307 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
交差性
rat, mouse, human
濃度
2.12 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer307)
遺伝子情報
human ... IRS1(3667)
詳細
This gene encodes a protein which is phosphorylated by insulin receptor tyrosine kinase. Mutations in this gene are associated with type II diabetes and susceptibility to insulin resistance.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around S307 of human IRS1 (NP_005535.1).
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701776-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)