安全性情報
SAB5701374
Sigma-Aldrich
Anti-CTIP2/BCL11B antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
0.47 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BCL11B(64919)
詳細
This gene encodes a C2H2-type zinc finger protein and is closely related to BCL11A, a gene whose translocation may be associated with B-cell malignancies. Although the specific function of this gene has not been determined, the encoded protein is known to be a transcriptional repressor, and is regulated by the NURD nucleosome remodeling and histone deacetylase complex. Four alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Aug 2013]
免疫原
A synthesized peptide derived from human CTIP2/BCL11B
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701374-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)