安全性情報
MABE1045
Sigma-Aldrich
抗CTIP2/BCL11B抗体、クローン25B6
clone 25B6, from rat
別名:
B-cell lymphoma/leukemia 11B, B-cell CLL/lymphoma 11B, BCL-11B, COUP-TF-interacting protein 2, mRit1, Radiation-induced tumor suppressor gene 1 protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
25B6, monoclonal
交差性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BCL11B(64919)
詳細
B細胞性リンパ腫/白血病11B(UniProt:Q99PV8、別名:B細胞性CLL/リンパ腫11B、BCL-11B、COUP-TF相互作用タンパク質2、mRit1、放射線誘発がん抑制遺伝子1タンパク質)は、齧歯類のBcl11b(別名:Ctip2、Rit1)遺伝子(Gene ID:58208)によってコードされています。CTIP2/CBL11BはC2H2ジンクフィンガータンパク質で、GCリッチ応答配列に結合し、コアプレッシャー複合体NuRD、Sirt1、ヒストンアセチルトランスフェラーゼ(HAT)p300を含む各種補因子と結合して、転写抑制因子としても、活性化因子としても機能することが報告されています。CTIP2/CBL11Bは、T細胞のコミットメントおよび維持のため、複数の発生チェックポイントで必要です。CTIP2/CBL11Bの発現は、T細胞の発達段階のダブルネガティブ2(DN2)期に開始され、成熟Tリンパ球で維持されています。また、NK細胞ではより低レベルですが、B細胞、骨髄性細胞、樹状細胞ではみられません。Bcl11b-/-マウスは、DN2期における胸腺細胞の発達阻害によって、出生後まもなく死亡します。Bcl11b欠損のDN2胸腺細胞は非常に増殖性が高く、NK細胞や骨髄系に分化する可能性を保持していますが、成熟T細胞には分化しません。
特異性
クローン25B6は、ヒトおよびマウスのCTIP2/BCL11Bのαおよびβスプライシングアイソフォームの両方を認識します。
免疫原
GSTタグ付きリコンビナント完全長マウスCTIP2βアイソフォーム(Senawong, T., et al. (2003)。J. Biol. Chem. 278(44):43041-43050)。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:240で使用、マウス脳組織切片でCTIP2/BCL11Bを検出できます。
免疫蛍光染色:4%パラホルムアルデヒド固定浮遊胚性(E14およびE16)および出生後(P3およびP6)のマウス脳切片において、CTIP2の局在を検出できました(Arlotta, T., et al. (2005)。Neuron. 45(2):207-221)。
ウェスタンブロッティング:Jurkat核抽出物およびSIRT1免疫沈降物において、2つのスプライシングアイソフォームを示すCTIP2の二重バンドを検出しました(Banaszynski, L.A., et al. (2003)。J. Biol. Chem. 278(44):43041-43050)。
抗CTIP2/BCL11B抗体クローン25B6(カタログ番号:MABE1045)は、CTIP2を標的とした高度に特異的なラットモノクローナル抗体であり、免疫蛍光染色、免疫組織染色、ウェスタンブロッティングでテストされています。
品質
HEK293細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのHEK293細胞ライセート中のCTIP2/BCL11Bを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約96 kDa、算出値:95.52/94.57 kDa(ヒト/マウスアイソフォームα)および88.48/87.34 kDa(ヒト/マウスアイソフォームβ)一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製ラットモノクローナルIgG2a抗体、150 M NaCl1+15 mM HEPESバッファー(pH 7.5)溶液、0.02%アジ化ナトリウム含有
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABE1045:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gokhan Dalgin et al.
Scientific reports, 11(1), 21590-21590 (2021-11-05)
The gene KCNJ11 encodes Kir6.2 a major subunit of the ATP-sensitive potassium channel (KATP) expressed in both the pancreas and brain. Heterozygous gain of function mutations in KCNJ11 can cause neonatal diabetes mellitus (NDM). In addition, many patients exhibit neurological