Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
MAB397
Sigma-Aldrich
抗グルタミン受容体2抗体 細胞外 クローン6C4
clone 6C4, Chemicon®, from mouse
別名:
GluR2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6C4, monoclonal
交差性
monkey
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse, rat, canine
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
dog ... Gria2(482667)
mouse ... Gria2(14800)
rat ... Gria2(29627)
rhesus monkey ... Gria2(574344)
詳細
グルタミン酸受容体(GluR)は、イオンチャネル型と代謝型に分類され、アゴニストの優先度(NMDA、AMPA、カイニン酸)によって亜分類されます。4つのタイプのAMPA選択的GluRサブユニット(GluR1、GluR2、GluR3、GluR4)があります。異なるサブユニットの四量体または五量体の組合せが、AMPA受容体の機能的多様性に寄与しています。一般的に、AMPA受容体はほとんどの興奮性シナプスで速いシナプス電流を媒介し、サブタイプの組成によって特徴づけられるストイキオメトリを有しています。AMPA受容体のサブユニットの構成はさまざまですが、カルシウム不透過性となるためには、編集されたGluR2サブユニットを少なくとも1つ含む必要があります。カルシウム透過性を制御する重要な残基は、ポアループ領域にあります。 GluR1、GluR3、GluR4では、この位置がGln残基によって占められています。GluR2では、この位置がArg残基によって占められています。この位置にArgが存在するとCa2+イオンの透過性が阻害されますが、Glnでは阻害されないことが、実験的に示されています。AMPA受容体チャネルの相対的カルシウム透過性は、病理学的な神経毒性損傷と神経系応答の長期変化に重要な可能性があります。
特異性
グルタミン酸受容体2(GluR2)の大きなN末端細胞外ドメインを認識します。他のAMPA/カイニン酸GluRサブユニットとの交差反応性は認められていません。ラット、マカクザル、イヌの脳抽出物のウェスタンブロッティングにおいて、MAB397は完全長GluR2に相当する約102 kDaのバンドを認識します。ウェスタンブロッティングにより認められたその他の66 kDaまたはより低い分子量のタンパク質は、GluR2の分解産物であると考えられます(Vissavajjhala, 1996)。免疫組織染色により、GluR2は細胞レベルとシナプスレベルの両方で広く分布しています。MAB397は、すべてではないが大多数のGABA作動性介在ニューロンに存在するGluR2を認識します(Vissavajjhala, 1996)。
アプリケーション
免疫細胞染色:
4%パラホルムアルデヒド固定細胞を2~3 µg/mLで使用しました(Vissavajjhala, 1996;Osten, 1998;Passafaro, 2001)。
ELISA/RIA:
この抗体をELISA/RIAで使用しました(Vissavajjhala, 1996))。
免疫組織染色:50 µm、4%パラホルムアルデヒド固定脳切片:1:500~1:800(Vissavajjhala, 1996;Yung, 1998;Kumar, 2002)。
免疫沈降:2~4 µg/mL(Osten, 1998)。
ウェスタンブロッティング:1-2 µg/mL(Vissavajjhala, 1996;Osten, 1998); 増強シグナルとして膜調製物が示唆されています。
最適な希釈濃度とプロトコルは、ご自身で決定してください。
抗グルタミン酸受容体2抗体 細胞外 クローン6C4は、グルタミン酸受容体2の濃度を検出します。ELISA、IC、IH、IP、RIA、WBでの使用が文献発表され、検証されており、製品は50件以上引用されています。
品質
マウス脳ライセートのウェスタンブロットで定常的に評価済み。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1,000で使用、マウス脳ライセート10 μg中のグルタミン酸受容体2を検出できます。
ターゲットの説明
102 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
培養上清由来の精製免疫グロブリン
精製マウス免疫グロブリンIgG2a抗体、PBS含有バッファーに溶解(保存剤無添加)。
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から6か月間、-20ºCで安定です。
溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。IgG2aを損傷し、製品の性能に影響を及ぼす可能性のある凍結/融解の繰り返しは避けてください。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブコントロール:大脳皮質と錐体ニューロン、マウス脳ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB397:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A developmental switch of AMPA receptor subunits in neocortical pyramidal neurons.
Sanjay S Kumar, Alberto Bacci, Viktor Kharazia, John R Huguenard
The Journal of Neuroscience null
Reversible paraneoplastic limbic encephalitis associated with antibodies to the AMPA receptor.
Bataller L, Galiano R, Garcia-Escrig M, Martinez B, Sevilla T, Blasco R, Vilchez JJ, Dalmau J
Neurology null
Contribution of the global subunit structure and stargazin on the maturation of AMPA receptors.
NF Shanks, T Maruo, AN Farina, MH Ellisman, T Nakagawa
The Journal of Neuroscience null
Tyrosine phosphatases regulate AMPA receptor trafficking during metabotropic glutamate receptor-mediated long-term depression.
Moult, PR; Gladding, CM; Sanderson, TM; Fitzjohn, SM; Bashir, ZI; Molnar, E; Collingridge, GL
The Journal of Neuroscience null
Tyrosine phosphorylation and regulation of the AMPA receptor by SRC family tyrosine kinases.
Hayashi, T; Huganir, RL
The Journal of Neuroscience null
資料
The term neurodegeneration characterizes a chronic loss of neuronal structure and function leading to progressive mental impairments.