Merck
S5768
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗シナプトフィジン マウス宿主抗体
clone SVP-38, ascites fluid
別名:
シナプトフィジン抗体, シナプトフィジン抗体–マウス産生モノクローナル抗シナプトフィジン抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SVP-38, monoclonal
分子量
antigen 38 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
pig, rat, human, guinea pig
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200 using rat cerebellum
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SYP(6855)
rat ... Syp(24804)
詳細
シナプトフィジン(SYP)は、38,000 Daの膜内在性糖タンパク質であり、4つの膜貫通ドメインを持ちます。シナプトフィジンは、ニューロン、神経筋接合部、傍神経節細胞、脳下垂体、膵島細胞、および副腎細胞に局在化しています。SYP遺伝子はヒト染色体Xp11.23にマッピングされます。モノクローナル抗シナプトフィジン(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫マウスの脾細胞を融合して産出したハイブリドーマに由来します。
特異性
ニュ-ロン、神経筋接合部、良性・悪性の神経腫瘍、傍神経節細胞、脳下垂体、膵島細胞、副腎細胞のシナプトフィジンが標識されます。
免疫原
ラット網膜シナプトソーム。
アプリケーション
モノクローナル抗シナプトフィジン抗体はウエスタンブロットに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
シナプトフィジンはカルシウム依存性エキソサイトーシスに関与します。本抗体は、多くの種類の良性および悪性の神経および上皮神経内分泌新生物中のシナプトフィジンを検出します。脳内シナプスの循環研究とシナプス小胞(SV)のライフ・サイクルの基本的特徴を発見するのに有望なマーカーとして広く使用されます。
物理的形状
モノクローナル抗シナプトフィジンは0.1%アジ化ナトリウムを含む腹水として供給されます。
保管および安定性
連続して使用する際は、2~8°Cで最大1カ月保管します。それ以上保管すると、溶液が作業用アリコート中で凍結するおそれがあります。繰り返し凍結・解凍することは推奨しません。「霜のつかない」冷凍庫での保管は推奨しません。長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
S5768-.5ML:
S5768-1VL:
S5768-100UL:
S5768-.2ML:
S5768-VAR:
S5768-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
BDNF-induced synaptic delivery of AMPAR subunits is differentially dependent on NMDA receptors and requires ERK.
Li W and Keifer J
Neurobiology of Learning and Memory, 91(3), 243-249 (2009)
Ken Nakamura et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(47), 12305-12317 (2008-11-21)
The aggregation of abnormally folded proteins is a defining feature of neurodegenerative disease, but it has not previously been possible to assess the conformation of these proteins in a physiologically relevant context, before they form morphologically recognizable aggregates. We now
Construction of two YAC contigs in human Xp11. 23?p11. 22, one encompassing the loci OATL1, GATA, TFE3, and SYP, the other linking DXS255 to DXS146.
Fisher SE, et al.
Genomics, 29(2), 496-502 (1995)
Coordinate action of pre-and postsynaptic brain-derived neurotrophic factor is required for AMPAR trafficking and acquisition of in vitro classical conditioning.
Li W and Keifer J
Neuroscience, 155(3), 686-697 (2008)
Synaptophysin: leading actor or walk-on role in synaptic vesicle exocytosis?
Valtorta F, et al.
Bioessays, 26(4), 445-453 (2004)