Merck
AB1543
Sigma-Aldrich
抗シナプシンI抗体
serum, Chemicon®
別名:
Synapsin-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, bovine, rat, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SYN1(6853)
詳細
シナプシンIは、シナプシンファミリーのメンバーです。シナプシンは、シナプス小胞の細胞質表面と結合した神経リン酸化タンパク質です。ファミリーメンバーの特徴は共通したタンパク質ドメインであり、 シナプス形成と神経伝達物質放出の調節に関与していることから、複数の神経精神疾患に役割を果たしている可能性が示唆されています。このシナプシンファミリーのメンバーは、軸索形成とシナプス形成の調節に関与しています。このタンパク質は複数のさまざまなタンパク質キナーゼの基質となり、リン酸化が神経終末におけるこのタンパク質の制御に機能を果たす可能性があります。シナプシンI遺伝子の変異は、レット症候群などの原発性神経変性を伴うX連鎖疾患と関連している可能性があります。
特異性
シナプシンI(分子量80,000および77,000)。免疫標識は、シナプシンIで抗体を事前吸着させると阻害されます。シナプシンは脳神経終末にのみ存在し、シナプスの優れたマーカーです。
免疫原
ウシ脳から精製したシナプシンI(IaおよびIbの混合物)。
アプリケーション
この抗シナプシンI抗体を用いたシナプシンIの検出は、IC、IH(P)、IP、WBでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:
前回のロットの1:200を標識プロテインAに使用し、1:1,000希釈をECLに使用しました。
免疫細胞染色:
前回のロットを1:500~1:2,000希釈で使用しました。
免疫沈降:
5 μLを使用、200 μgのラット脳のすべてのシナプシンを定量的に免疫沈降させました。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
シナプスおよびシナプス生物学
品質
免疫組織染色(パラフィン): ラット海馬ニューロンにおけるシナプシンの代表的な染色パターン/形態。組織をクエン酸塩(pH 6.0)で前処理し、抗原賦活化を行いました。この抗体を、HRP-DABと共に使用するIHC-Select試薬を用いて1:1000に希釈しました。 免疫反応性は、神経細胞体の末端と直接関連して認められます。
エピトープ回復を伴うIHCパラフィン染色:ラット海馬
ターゲットの説明
77および80 kDa
物理的形状
保存剤を含まないバッファー中のウサギポリクローナル抗血清。
未精製
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
マウス海馬一次ニューロン 、マウス脳ライセート、PC-12細胞。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
AB1543:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cleavage of the vesicular glutamate transporters under excitotoxic conditions.
Lobo, Andrea C, et al.
Neurobiology of Disease, 44, 292-303 (2011)
TPM3 and TPM4 gene products segregate to the postsynaptic region of central nervous system synapses.
Guven, K; Gunning, P; Fath, T
Bioarchitecture null
Interaction of NMDA receptors and L-type calcium channels during early odor preference learning in rats.
Jerome, David, et al.
The European Journal of Neuroscience, 36, 3134-3141 (2012)
Innate synchronous oscillations in freely-organized small neuronal circuits.
Shein Idelson, M; Ben-Jacob, E; Hanein, Y
Testing null
Fernando J Sepulveda et al.
PloS one, 5(7), e11820-e11820 (2010-08-03)
The mechanisms that induce Alzheimer's disease (AD) are largely unknown thereby deterring the development of disease-modifying therapies. One working hypothesis of AD is that Abeta excess disrupts membranes causing pore formation leading to alterations in ionic homeostasis. However, it is