安全性情報
SAB5701010
Sigma-Aldrich
Anti-CD127/IL7R antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
1.34 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IL7R(3575)
詳細
The protein encoded by this gene is a receptor for interleukin 7 (IL7). The function of this receptor requires the interleukin 2 receptor, gamma chain (IL2RG), which is a common gamma chain shared by the receptors of various cytokines, including interleukins 2, 4, 7, 9, and 15. This protein has been shown to play a critical role in V(D)J recombination during lymphocyte development. Defects in this gene may be associated with severe combined immunodeficiency (SCID). Alternatively spliced transcript variants have been found. [provided by RefSeq, Dec 2015]
免疫原
A synthesized peptide derived from human CD127/IL7R
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701010-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)