04-773
Anti-phospho-MYPT1 (Thr850) Antibody,, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone SA19, from rabbit
別名:
Myosin phosphatase target subunit 1, Myosin phosphatase-targeting subunit 1, Protein phosphatase myosin-binding subunit, myosin phosphatase, target subunit 1, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 12A
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SA19, monoclonal
交差性
rat, chicken, mouse, human
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr850)
遺伝子情報
human ... PPP1R12A(4659)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
品質
ターゲットの説明
関連事項
アナリシスノート
HEK293 cell lysate phosphorylated by ROKα/ROCKII.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-773:
試験成績書(COA)