安全性情報
SAB5700227
Sigma-Aldrich
Anti-RPL6 antibody produced in rabbit
別名:
L6, RPL6, SHUJUN-2, TAXREB107, TXREB1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
32
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
0.97 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RPL6(6128)
詳細
This gene encodes a protein component of the 60S ribosomal subunit. This protein can bind specifically to domain C of the tax-responsive enhancer element of human T-cell leukemia virus type 1, and may participate in tax-mediated transactivation of transcription. As is typical for genes encoding ribosomal proteins, there are multiple processed pseudogenes of this gene dispersed throughout the genome. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 188-288 of human RPL6 (NP_000961.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700227-100UL:
試験成績書(COA)