安全性情報
05-719
Sigma-Aldrich
Anti-Phosphatidylserine
clone 1H6, Upstate®, from mouse
別名:
クローン 1H6 抗ホスファチジルセリン, ホスファチジルセリン検出, 抗ホスファチジルセリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1H6, monoclonal
交差性
vertebrates
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer)
遺伝子情報
human ... PTDSS1(9791)
詳細
重要性:
Anti-Phosphatidylserineは膜リン酸脂質ホスファチジルセリン(PS)の細胞膜小葉の内側から外側への転位を検出する目的で使用することができます;アポトーシスの定量に使用するアネクシンVの代替法として使用できます。
Phosphatidylserine(PS)はあらゆる植物、動物の膜から検出されるリン酸脂質(1,2-diacyl-sn-glycerol-(3)-L-phosphoserine)です。 PSは神経細胞の脂質含量の約10%を占める物質であり、脳内に最も高濃度で存在します。神経PSは神経細胞の統合性保持、神経伝達信号の効率向上、神経細胞のシグナル伝達に役割を果たすと考えられています。 アポトーシスの重要な特性の1つは、細胞の外膜にPSを発現させることです。 PSは通常は細胞膜の内側に存在しますが、アポトーシスの初期の段階においてPSは外膜へと位置を変えます。FITCラベリングしたアネキシンVは露出したPSと結合する能力を有することから、アネキシンVを応用する大部分のアポトーシスアッセイの基礎となります。
特異性
細胞膜のホスファチジルセリン(PS)を認識します
免疫原
70%のホスファチジルセリンと30%のホスファチジルグリセロールを含有するリポゾーム。
アプリケーション
Anti-Phosphatidylserine Antibody、clone 1H6はFC、IHで使用するためのホスファチジルセリンに対する抗体です。
フローサイトメトリー:前回ロットの0.2-2 μg/mLを使用して、Fas Ligand小胞(カタログ番号 01-210)処理後のJurkat細胞の細胞表面ホスファチジルセリンを検出しました。 2ページ参照。
免疫組織染色:この抗体については、エタノール/アセトン固定したラット頸動脈パラフィン切片からホスファチジルセリンが検出されたことが別なラボから報告されています(Mandinov, L., 2003)。
研究のカテゴリ
アポトーシス &がん
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
品質
通常、Fasリガンド小胞で処理したJurkat細胞(カタログ番号01-210)上の抗体をフローサイトメトリーを使用して評価します。
ターゲットの説明
該当なし
物理的形状
フォーマット:精製
精製IgGは.1 Mトリス-グリシン、0.15 M塩化ナトリウム、0.05%アジ化ナトリウム溶液として提供され、グリセロールを30%まで添加する前のpHは7.4です。液温 -20°C。
精製プロテインG
保管および安定性
受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
脳組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-719:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jiunn-Min Shieh et al.
International journal of medical sciences, 10(8), 988-994 (2013-06-27)
Previously, we identified a sequence variant (N375S) of c-Met gene, however, its association with lung cancer risk and prognosis remain undefined. We investigated the genotype distribution of the c-Met-N375S sequence variant in 206 lung cancer patients and 207 non-cancer controls
Norimoto Kobayashi et al.
Immunity, 27(6), 927-940 (2007-12-18)
The T cell immunoglobulin mucin (TIM) proteins regulate T cell activation and tolerance. Here we showed that TIM-4 is expressed on human and mouse macrophages and dendritic cells, and both TIM-4 and TIM-1 specifically bound phosphatidylserine (PS) on the surface
Jing Wang et al.
Journal of virology, 91(2) (2016-11-04)
Human TIM and TAM family proteins were recently found to serve as phosphatidylserine (PS) receptors which promote infections by many different viruses, including dengue virus, West Nile virus, Ebola virus, Marburg virus, and Zika virus. In the present study, we
Lazar Mandinov et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100(11), 6700-6705 (2003-05-20)
The induction of an acute inflammatory response followed by the release of polypeptide cytokines and growth factors from peripheral blood monocytes has been implicated in mediating the response to vascular injury. Because the Cu2+-binding proteins IL-1alpha and fibroblast growth factor
P Nusbaum et al.
Biochemical Society transactions, 32(Pt3), 477-479 (2004-05-26)
CD43 down-regulation during the apoptosis of PMN (polymorphonuclear cells) is not caused by proteolysis or internalization. Could it be released with bleb-derived membrane vesicles? Membrane blebbing was followed by microscopy on PMN 'synchronized' by an overnight incubation at 15 degrees