結合体
ALEXA FLUOR™ 488
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1H6, monoclonal
交差性
vertebrates
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer)
詳細
重要性:
抗ホスファチジルセリン抗体は、細胞膜のリン脂質であるホスファチジルセリン(PS)の、細胞膜リーフレットの内側から外側への移動の検出に使用されています。アポトーシスの定量で、アネキシンVの代わりとなります。
抗ホスファチジルセリン抗体は、細胞膜のリン脂質であるホスファチジルセリン(PS)の、細胞膜リーフレットの内側から外側への移動の検出に使用されています。アポトーシスの定量で、アネキシンVの代わりとなります。
ホスファチジルセリン(PS)は天然に生成されるリン脂質栄養素です。PSは全身の細胞機能に不可欠ですが、脳に最も集中しています。脳に比較的多く存在するのは、神経伝達物質の放出やシナプス活動など、神経細胞のさまざまな機能への関与が証明されているからです。臨床試験では、PSが加齢とともに衰えがちな脳機能を支援することが示唆されています。
特異性
細胞膜のホスファチジルセリン(PS)を認識します。
免疫原
70%ホスファチジルセリンおよび30%ホスファチジルグリセロール含有リポソーム
アプリケーション
この抗ホスファチジルセリン抗体クローン1H6、Alexa Fluor 488結合を用いたホスファチジルセリンの検出は、FCでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
アポトーシスおよび癌
アポトーシスおよび癌
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
アポトーシス-追加
品質
フローサイトメトリー: 0.2 μgで使用、固定Jurkat細胞でホスファチジルセリンを検出できます(2頁参照)。
アポトーシスアッセイ:抗ホスファチジルセリン抗体クローン1H6、Alexa Fluor™488結合またはアネキシンV FITC結合のいずれかを用いて、スタウロスポリンによるJurkat細胞のアポトーシス誘導について、タイムコース測定できました。
アポトーシスアッセイ:抗ホスファチジルセリン抗体クローン1H6、Alexa Fluor™488結合またはアネキシンV FITC結合のいずれかを用いて、スタウロスポリンによるJurkat細胞のアポトーシス誘導について、タイムコース測定できました。
物理的形状
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG抗体、PBSバッファー溶液、1% BSA、0.05% Tweenおよび0.05%アジ化ナトリウム含有 4ºCの液体。
保管および安定性
受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ネガティブコントロール:カタログ番号:16-240、正常マウスIgG、Alexa Fluor™488結合
ネガティブコントロール:カタログ番号:16-240、正常マウスIgG、Alexa Fluor™488結合
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Alexa Fluor™はMolecular Probes, Inc.の登録商標です。
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
16-256:
試験成績書(COA)
Yuta Nakazawa et al.
eLife, 10 (2021-11-10)
Although tumor-infiltrating regulatory T (Treg) cells play a pivotal role in tumor immunity, how Treg cell activation are regulated in tumor microenvironments remains unclear. Here, we found that mice deficient in the inhibitory immunoreceptor CD300a on their dendritic cells (DCs)
Yi An et al.
Scientific reports, 11(1), 6392-6392 (2021-03-20)
Head and neck squamous cell carcinomas (HNSCC) induced by human papillomavirus (HPV) have increased recently in the US. However, the distinct alterations of molecules involved in the death pathways and drug effects targeting inhibitor of apoptosis proteins (IAPs) have not
Lazar Mandinov et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100(11), 6700-6705 (2003-05-20)
The induction of an acute inflammatory response followed by the release of polypeptide cytokines and growth factors from peripheral blood monocytes has been implicated in mediating the response to vascular injury. Because the Cu2+-binding proteins IL-1alpha and fibroblast growth factor
P Nusbaum et al.
Biochemical Society transactions, 32(Pt3), 477-479 (2004-05-26)
CD43 down-regulation during the apoptosis of PMN (polymorphonuclear cells) is not caused by proteolysis or internalization. Could it be released with bleb-derived membrane vesicles? Membrane blebbing was followed by microscopy on PMN 'synchronized' by an overnight incubation at 15 degrees
Mark C Weir et al.
PloS one, 12(7), e0181178-e0181178 (2017-07-21)
Acute myelogenous leukemia (AML) is often associated with activating mutations in the receptor tyrosine kinase, Flt3, including internal tandem duplications (ITDs) within the regulatory juxtamembrane region. Previous studies have linked Flt3-ITD to the activation of the Fes protein tyrosine kinase