Merck
05-636-I
Sigma-Aldrich
抗phospho-ヒストンH2A.X (Ser139)抗体、クローンJBW301
clone JBW301, from mouse
別名:
Anti-phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody, 05-636-I | Sigma-Aldrich
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
JBW301, monoclonal
化学種の反応性
human, rat, mouse
テクニック
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer139)
遺伝子情報
human ... H2AX(3014)
mouse ... H2Ax(15270)
rat ... H2Ax(500987)
詳細
ヒストンH2A.Xタンパク質は、特有のC末端配列によって他のH2Aヒストンと区別されるH2Aヒストンファミリーのバリアントメンバーです。この特有の配列は真核細胞の進化の過程で高度に保存されており、DNA二本鎖切断(DSB)に反応して、C末端の4番目の残基(哺乳類H2A.Xのセリン139)においてATMまたはATRにより速やかにリン酸化されます。H2A.Xのリン酸化は、DNA損傷部位に安定した修復複合体が形成される上で重要です。
H2A.Xリン酸化はDNA損傷に対する極めて迅速な反応であり、電離放射線へのばく露後1分以内に起きます。H2A.Xのリン酸化は、DNA DSBの原因とは無関係に生じ、phospho-H2A.Xは、DSBの原因となるとともに、DNA再構成やアポトーシスなどのプログラムされた細胞事象の原因となる環境ストレスに応じて観察されています。
免疫原
ヒトphospho-ヒストンH2A.X(Ser139)に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:50~250で使用、HeLaおよびA431細胞でphospho-ヒストンH2A.X(Ser139)を検出できます。
前回のロットは、免疫蛍光染色およびクロマチン免疫沈降で機能することが示されています。参考文献(Meier, Andreas et al., 2007)を参照してください。
ウェスタンブロッティング:0.05~1 μg/mLで使用、0.5 μMスタウロスポリン(カタログ番号:19-123)で処理したJurkat細胞に由来する酸抽出ヒストンライセート中のリン酸化ヒストンH2A.X(Ser139)を検出できます。
免疫細胞染色:2 μg/mLの前回のロットは、0.5 μMスタウロスポリンで4~6時間処理したHeLa細胞のリン酸化ヒストンH2A.Xを検出しました。
抗phospho-ヒストンH2A.X(Ser139)抗体、クローンJBW301は、ヒストンH2A.Xを標的とする高度に特異的なマウスモノクローナル抗体であり、ウェスタンブロッティング、ICC、ChIP、免疫蛍光染色でテストされています。
研究のカテゴリ
エピジェネティックスおよび核機能
研究のサブカテゴリ
ヒストン
品質
HeLa細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLの本抗体は、スタウロスポリン処理済みHeLa細胞200 µgでphospho-ヒストンH2A.X(Ser139)を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約17 kDa。一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-636-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Qianlan Xu et al.
Protein & cell, 7(4), 236-249 (2016-03-24)
Meiotic recombination is carried out through a specialized pathway for the formation and repair of DNA double-strand breaks (DSBs) made by the Spo11 protein. The present study shed light on the functional role of cyclin, CYC2, in Tetrahymena thermophila which
Chitra Subramanian et al.
Molecular cancer research : MCR, 11(2), 173-181 (2012-12-12)
Ku70 was originally described as an autoantigen, but it also functions as a DNA repair protein in the nucleus and as an antiapoptotic protein by binding to Bax in the cytoplasm, blocking Bax-mediated cell death. In neuroblastoma (NB) cells, Ku70's
Lucas R Smith et al.
Molecular biology of the cell, 30(16), 1985-1999 (2019-06-13)
Tissue regeneration at an injured site depends on proliferation, migration, and differentiation of resident stem or progenitor cells, but solid tissues are often sufficiently dense and constricting that nuclei are highly stressed by migration. In this study, constricted migration of
Hong Zhang et al.
Oncology letters, 14(5), 5839-5844 (2017-11-09)
Breast cancer 1 (BRCA1) is one of the most common tumor suppressor genes in breast cancer. The BRCT domain of BRCA1 has been shown to have a critical role in tumor suppression. In a previous study, two de novo BRCT
Pierre-Alexandre Vidi et al.
Mutation research, 822, 27-33 (2017-08-29)
Agriculture in the United States employs youth ages ten and older in work environments with high pesticide levels. Younger children in rural areas may also be affected by indirect pesticide exposures. The long-term effects of pesticides on health and development